Läs mer
Oktadeciltrimetoxisililan (>85 %), TRC
Produktkod. 30179270
Change view
Kvantitet:
250 mg
500 mg
2.5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30179270 250 mg
30179176 2.5 g
30179092 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30179270 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCO148538250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-10-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3069-42-9
Molekylformel C21H46O3Si
Molekylvikt (g/mol) 374.67
IUPAC-namn trimetoxi(oktadecyl)silan
LEDER CCCCCCCCCCCCCCCCCC[Si](OC)(OC)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Octadecyltrimethoxysilane
Kvantitet 250 mg
InChI formel InChI=1S/C21H46O3Si/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-25(22-2,23-3)24-4/h5-21H2,1-4H3
Formel vikt 374.3216