Läs mer
Oktadekyltrimetoxisilian, 90 %. Tech
Produktkod. 10657251 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 mL
100 mL
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100ml
25ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10657251 25 mL Glasflaska 25ml
10300994 100 mL Glasflaska 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10657251 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 313600250
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 3069-42-9 | C21H46O3Si | 374,69 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3069-42-9
Molekylformel C21H46O3Si
Molekylvikt (g/mol) 374.69
MDL-nummer MFCD00043060
InChI-nyckel SLYCYWCVSGPDFR-UHFFFAOYSA-N
Synonym octadecyltrimethoxysilane, trimethoxy octadecyl silane, n-octadecyltrimethoxysilane, stearyltrimethoxysilane, silane, trimethoxyoctadecyl, octadecyl-trimethoxysilane, acmc-209hi7, ksc491g4l, trimethoxy octadecyl silane, technical grade
PubChem CID 76486
IUPAC-namn trimetoxi(oktadecyl)silan
LEDER CCCCCCCCCCCCCCCCCC[Si](OC)(OC)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Octadecyltrimethoxysilane
CAS Min % 88.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 13 °C till 17 °C
Färg Färglös till gul
Densitet 0.8800g/mL, 0.88
Kokpunkt 170 °C (0,1 mmHg)
Flampunkt 139 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 88% min. Totala oktadekyltrimetoxisilianer (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3(CH2)17Si(OCH3)3
Brytningsindex 1,4380 till 1,44
Kvantitet 25 mL
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: olöslig (reagerar)
Formel vikt 374.69
Procent renhet 90%
Kvalitet Teknisk
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Octadecyltrimethoxysilane
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Octadecyltrimethoxysilane
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.