Läs mer
Oktadecyltrimetoxisilan, 90 %, Tech ., Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-3758597 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
25 mL
100 mL
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100ml
25ml
Produktkod. 10657251
Brand: Thermo Scientific Acros 313600250
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 3069-42-9 | C21H46O3Si | 374.69 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3069-42-9
Molekylformel C21H46O3Si
Molekylvikt (g/mol) 374.69
MDL-nummer MFCD00043060
InChI-nyckel SLYCYWCVSGPDFR-UHFFFAOYSA-N
Synonym octadecyltrimethoxysilane, trimethoxy octadecyl silane, n-octadecyltrimethoxysilane, stearyltrimethoxysilane, silane, trimethoxyoctadecyl, octadecyl-trimethoxysilane, acmc-209hi7, ksc491g4l, trimethoxy octadecyl silane, technical grade
PubChem CID 76486
IUPAC-namn trimetoxi(oktadecyl)silan
LEDER CCCCCCCCCCCCCCCCCC[Si](OC)(OC)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Octadecyltrimethoxysilane
CAS Min % 88.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 13°C to 17°C
Färg Färglös till gul
Densitet 0.8800g/mL, 0.88
Kokpunkt 170°C (0.1 mmHg)
Flampunkt 139°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 88% min. Total octadecyltrimethoxysilanes (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3(CH2)17Si(OCH3)3
Brytningsindex 1.4380 to 1.44
Kvantitet 25 mL
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble (reacts)
Formel vikt 374.69
Procent renhet 90%
Kvalitet Teknisk
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Octadecyltrimethoxysilane
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Octadecyltrimethoxysilane
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.