Läs mer
Octafluoro-1,4-dijodobutan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10664185 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10664185 5 g Glasflaska 5g
1 options
Produktkod. 10664185 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 426320050
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 375-50-8 | C4F8I2 | 453,84 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Octafluoro-1, 4-diiodobutane
CAS 375-50-8
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt -9,0 °C
Färg Färglös till gul eller rosa
Densitet 2.4740g/mL, 2.474
Kokpunkt 150,0 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97,5 % min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C4F8I2
Linjär formel CF2(I)(CF2)2CF2I
Brytningsindex 1,4280 till 1,4320 (20 °C, 589 nm)
MDL-nummer MFCD00042263
Kvantitet 5 g
Synonym 1,4-diiodooctafluorobutane, octafluoro-1,4-diiodobutane, 1,4-diiodoperfluorobutane, perfluoro-1,4-diiodobutane, 1,4-diiodo octafluorobutane, butane, 1,1,2,2,3,3,4,4-octafluoro-1,4-diiodo, acmc-1aigi, i cf2 4i, 1,1,2,2,3,3,4,4-octafluoro-1,4-diiodo-butane
InChI-nyckel JILAKKYYZPDQBE-UHFFFAOYSA-N
LEDER FC(F)(I)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)I
IUPAC-namn 1,1,2,2,3,3,4,4-oktafluoro-1,4-dijodbutan
Molekylvikt (g/mol) 453.84
PubChem CID 78993
Formel vikt 453.83
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Octafluoro-1,4-diiodobutane
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.