Läs mer
Oktafluor-4,4'-bifenol, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Octafluoro-4,4'-biphenol |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H2F8O2/c13-3-1(4(14)8(18)11(21)7(3)17)2-5(15)9(19)12(22)10(20)6(2)16/h21-22H |
| Formel vikt | 329.9927 |