Läs mer
Octafluoroadipic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Octafluoroadipic Acid |
| CAS | 336-08-3 |
| Molekylformel | C6H2F8O4 |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H2F8O4/c7-3(8,1(15)16)5(11,12)6(13,14)4(9,10)2(17)18/h(H,15,16)(H,17,18) |
| LEDER | C(=O)(C(C(C(C(C(=O)O)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)O |
| IUPAC-namn | 2,2,3,3,4,4,5,5-Octafluorohexanedioic Acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 290.06 |
| Formel vikt | 289.98 |