Läs mer
Octafluoroadiponitrile, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Octafluoroadiponitrile |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6F8N2/c7-3(8,1-15)5(11,12)6(13,14)4(9,10)2-16 |
| Formel vikt | 251.9934 |