missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Octafluorocyclopentene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Octafluorocyclopentene |
| CAS | 559-40-0 |
| Molekylformel | C5F8 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Cyclopentene','1,2,3,3,4,4,5,5-octafluoro- (ACI), 1,2,3,3,4,4,5,5-Octafluorocyclopentene (ACI), Cyclopentene','octafluoro- (6CI','7CI','8CI','9CI), 1,2,3,3,4,4,5,5-Octafluoro-1-cyclopentene, Flon C 1418, Fron C 1418, Octafluorocyclopentene, Perfluorocyclopentene, Zeorora ZFL 58 |
| InChI formel | InChI=1S/C5F8/c6-1-2(7)4(10,11)5(12,13)3(1,8)9 |
| LEDER | FC1=C(F)C(F)(F)C(F)(F)C1(F)F |
| IUPAC-namn | 1,2,3,3,4,4,5,5-octafluorocyclopentene |
| Molekylvikt (g/mol) | 212.04 |
| Formel vikt | 211.9872 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?