Läs mer
Oktafluoronaftalen, 96 %
Produktkod. 11490287
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11490287 1 g 1g
11400297 5 g 5g
11438710 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11490287 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B21699.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-11-2026
CAS: 313-72-4 | C10F8 | 272,097 g/mol
Det är en viktig organisk mellanprodukt. Det kan användas inom jordbrukskemikalier, farmaceutiska och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Det är en viktig organisk mellanprodukt. Det kan användas inom jordbrukskemikalier, farmaceutiska och färgämnen.
Löslighet
Olösligt i vatten. Löslighet i toluen, nästan transparent.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 313-72-4
Molekylformel C10F8
Molekylvikt (g/mol) 272.097
MDL-nummer MFCD00014307
InChI-nyckel JDCMOHAFGDQQJX-UHFFFAOYSA-N
Synonym octafluoronaphthalene, perfluoronaphthalene, naphthalene, octafluoro, octafluoronapthalene, octafiuoronaphthalene, acmc-1cr7y, octafluoronaphthalene 1g, octafluoronaphthalene radical anion
PubChem CID 67564
IUPAC-namn 1,2,3,4,5,6,7,8-oktafluornaftalen
LEDER C12=C(C(=C(C(=C1F)F)F)F)C(=C(C(=C2F)F)F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Octafluoronaphthalene
Smältpunkt 84 °C till 89 °C
Kokpunkt 209 °C
Kvantitet 1 g
Beilstein 1915630
Löslighetsinformation Olöslig i vatten. Löslighet i toluen, nästan genomskinlig.
Formel vikt 272.1
Procent renhet 96%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.