Läs mer
Oktafluornaftalen, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10571881 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10571881 1 g Glasflaska 1g
1 options
Produktkod. 10571881 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 291530010
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
CAS: 313-72-4 | C10F8 | 272.09 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Octafluoronaphthalene
Namnnotering 96%
CAS 313-72-4
CAS Min % 95.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 85,0 °C till 90,0 °C
Färg Vitt
Kokpunkt 209,0 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 95% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C10F8
MDL-nummer MFCD00014307
Kvantitet 1 g
Beilstein 05, 1658
Synonym octafluoronaphthalene, perfluoronaphthalene, naphthalene, octafluoro, octafluoronapthalene, octafiuoronaphthalene, acmc-1cr7y, octafluoronaphthalene 1g, octafluoronaphthalene radical anion
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: olöslig.
InChI-nyckel JDCMOHAFGDQQJX-UHFFFAOYSA-N
LEDER C12=C(C(=C(C(=C1F)F)F)F)C(=C(C(=C2F)F)F)F
IUPAC-namn 1,2,3,4,5,6,7,8-oktafluornaftalen
Molekylvikt (g/mol) 272.09
PubChem CID 67564
Formel vikt 272.09
Procent renhet 96%
Fysisk form Crystals or Needles
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.