Läs mer
Octafluorotoluene, 98+%
Produktkod. 11430323
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11430323 100 g 100g
11410323 5 g 5g
11420323 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11430323 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11453.22
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 434-64-0 | C7F8 | 236.06 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 434-64-0
Molekylformel C7F8
Molekylvikt (g/mol) 236.06
MDL-nummer MFCD00000375
InChI-nyckel USPWUOFNOTUBAD-UHFFFAOYSA-N
Synonym octafluorotoluene, perfluorotoluene, 1,2,3,4,5-pentafluoro-6-trifluoromethyl benzene, toluene, octafluoro, benzene, pentafluoro trifluoromethyl, trifluoromethyl pentafluorobenzene, pentafluorobenzotrifluoride, 1,2,3,4,5-pentafluoro-6-trifluoromethyl-benzene, benzene, 1,2,3,4,5-pentafluoro-6-trifluoromethyl, acmc-209juh
PubChem CID 9906
IUPAC-namn 1,2,3,4,5-pentafluoro-6-(trifluoromethyl)benzene
LEDER FC1=C(F)C(F)=C(C(F)=C1F)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Octafluorotoluene
Smältpunkt -66°C
Densitet 1.668
Kokpunkt 103°C to 105°C
Flampunkt 20°C (68°F)
Brytningsindex 1.368
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN1992
Beilstein 2057072
Formel vikt 236.06
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.