Läs mer
Octafluorotoluene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Octafluorotoluene |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7F8/c8-2-1(7(13,14)15)3(9)5(11)6(12)4(2)10 |
| Formel vikt | 235.9872 |