Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Certifikat och efterlevnad | Intyg om överensstämmelse, analyscertifikat, produktdatablad, materialsäkerhetsdatablad (MSDS) |
| Färg | Vitt |
| Beskrivning | PTFE inkapslad Alnico V magnetkärna |
| Diameter (engelska) | 0,3125 tum. |
| För användning med (utrustning) | Behållare& Kärl / Omrörare heta plattor |
| Längd (engelska) | 0,875 tum |
| Diameter (metrisk) | 8 mm |
| Längd (metrisk) | 22 mm |
| Kvantitet | 5/Pk. |
| Visa mer |