Läs mer
Fisherbrand™ Oktaedrisk PTFE omrörarstång
Produktkod. 12676316 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
Längd (metrisk):
13 mm
15 mm
22 mm
25 mm
41 mm
51 mm
75 mm
Diameter (metrisk):
3 mm
8 mm
13 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 5
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Diameter (metrisk) unitSize
12676316 41 mm 8 mm Paket med 10
11923574 15 mm 8 mm Paket med 10
11933574 22 mm 8 mm Paket med 10
11953574 75 mm 13 mm Paket med 5
11858872 13 mm 3 mm Paket med 10
11943574 25 mm 8 mm Paket med 10
11517782 51 mm 8 mm Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 12676316
Essentials för provberedning och provförvaring
Använd kampanjkoden 27996
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ger stabil omrörningsverkan. Dessa magnetiska omrörarstänger av PTFE är autoklaverbara och inkluderar en pivåring. De plana ytorna ger en fantastisk blandningsverkan.
  • Stabil, allmänt användbar magnetisk omrörarstav
  • De plana ytorna ger en större blandningsverkan
  • Alla har svängringar
  • AlNiCo-V-magneter inkapslade i PTFE
  • Autoklaveringsbar
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Certifikat och efterlevnad Intyg om överensstämmelse, analyscertifikat, produktdatablad, materialsäkerhetsdatablad (MSDS)
Färg Vitt
Beskrivning PTFE inkapslad Alnico V magnetkärna
Diameter (engelska) 0,3125 tum.
För användning med (utrustning) Behållare& Kärl / Omrörare heta plattor
Längd (engelska) 1,625 tum.
Diameter (metrisk) 8 mm
Längd (metrisk) 41 mm
Kvantitet 5/Pk.
Form Oktaedral