Läs mer
Fisherbrand™ Oktaedrisk PTFE omrörarstång
Produktkod. p-8007730 Handla allt Fisherbrand Produkter
Längd (metrisk):
13 mm
15 mm
22 mm
25 mm
41 mm
51 mm
75 mm
Diameter (metrisk):
3 mm
8 mm
13 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 5
Produktkod. 11923574
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ger stabil omrörningsverkan. Dessa magnetiska omrörarstänger av PTFE är autoklaverbara och inkluderar en pivåring. De plana ytorna ger en fantastisk blandningsverkan.
  • Stabil, allmänt användbar magnetisk omrörarstav
  • De plana ytorna ger en större blandningsverkan
  • Alla har svängringar
  • AlNiCo-V-magneter inkapslade i PTFE
  • Autoklaveringsbar
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Certifikat och efterlevnad Intyg om överensstämmelse, analyscertifikat, produktdatablad, materialsäkerhetsdatablad (MSDS)
Färg Vitt
Beskrivning PTFE inkapslad Alnico V magnetkärna
Diameter (engelska) 0,3125 tum.
För användning med (utrustning) Behållare& Kärl / Omrörare heta plattor
Längd (engelska) 0,625 tum
Diameter (metrisk) 8 mm
Längd (metrisk) 15 mm
Kvantitet 5/Pk.
Form Oktaedral