Läs mer
Octahydrocurcumin, MedChemExpress
Produktkod. 16489168
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
16489168 10 mg
1 options
Produktkod. 16489168 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYN0894
MedChemExpress Octahydrocurcumin is a hydrogenated derivatives of curcumin; metabolite of curcumin.
Octahydrocurcumin is a hydrogenated derivatives of curcumin
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Octahydrocurcumin
CAS 36062-07-4
Färg Light Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C21H28O6
Kvantitet 10 mg
Synonym Hexahydrobisdemethoxycurcumin
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (265.65 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : 10 mg/mL (26.56 mM; Need ultrasonic)
LEDER OC(CC(O)CCC1=CC=C(O)C(OC)=C1)CCC2=CC=C(O)C(OC)=C2
Molekylvikt (g/mol) 376.44
Formel vikt 376.44
Procent renhet 98.25%
Kvalitet Research
Fysisk form Oil