Läs mer
Oktahydrocyklopenta[b]morfolin, TRC
Produktkod. 30420562
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30420562 10 mg
1 options
Produktkod. 30420562 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCO30766610MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Octahydrocyclopenta[b]morpholine
CAS 1018639-83-2
Molekylformel C7 H13 N O
Kvantitet 10 mg
Synonym Octahydrocyclopent[b]-1,4-oxazine, 2,3,4,4a,5,6,7,7a-Octahydrocyclopenta[b][1,4]oxazine, Octahydrocyclopenta[b][1,4]oxazine
InChI formel InChI=1S/C7H13NO/c1-2-6-7(3-1)9-5-4-8-6/h6-8H,1-5H2
LEDER C1CC2NCCOC2C1
IUPAC-namn 2,3,4,4a,5,6,7,7a-oktahydrocyklopenta[b][1,4]oxazin
Molekylvikt (g/mol) 127.184
Formel vikt 127.1