Läs mer
Oktahydrocyklopenta[c]pyrrolhydroklorid, Mikromol
Produktkod. 30461027
Change view
Kvantitet:
25 mg
4 x 25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30461027 4 x 25 mg
30051495 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30461027 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0325.1000254AMP
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Upptäck Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Oktahydrocyklopenta[c]pyrrolhydroklorid, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Octahydrocyclopenta[c]pyrrole Hydrochloride
CAS 112626-50-3
Analyt- eller komponentnamn Octahydrocyclopenta[c]pyrrole Hydrochloride
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C7 H13 N . Cl H
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Cyclopenta[c]pyrrole, octahydro-, hydrochloride (1:1), Cyclopenta[c]pyrrole, octahydro-, hydrochloride (6CI,9CI), Octahydrocyclopenta[c]pyrrole Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C7H13N.ClH/c1-2-6-4-8-5-7(6)3-1;/h6-8H,1-5H2;1H
Lösningstyp Snyggt
LEDER Cl.C1CC2CNCC2C1
IUPAC-namn 1,2,3,3a,4,5,6,6a-oktahydrocyklopenta[c]pyrrol; hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 147.65
Kvantitet 4 x 25 mg
Formel vikt 147,0815 g/mol