Läs mer
Octakis(trimethylsiloxy)silsesquioxane
Produktkod. 11460690
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
1g
25g
5g
Produktkod. 11460690
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 044231.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 51777-38-9 | C24H72O10Si11 | 829.765 g/mol
Used as flavor and fragrance intermediates. It is an important raw material used intermediate in pharmaceuticals, organic synthesis, dye stuffs and agrochemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 51777-38-9
Molekylformel C24H72O10Si11
Molekylvikt (g/mol) 829.765
MDL-nummer MFCD01310212
InChI-nyckel VLEKPQBXDHFSQO-UHFFFAOYSA-N
Synonym octakis trimethylsiloxy si-lsesquioxane, octakis trimethylsiloxy-t8-silsesquioxane
PubChem CID 71306897
IUPAC-namn bis(trimethylsilyl) bis[tris(trimethylsilyloxy)silyl] silicate
LEDER C[Si](C)(C)O[Si](O[Si](C)(C)C)(O[Si](C)(C)C)O[Si](O[Si](C)(C)C)(O[Si](C)(C)C)O[Si](O[Si](C)(C)C)(O[Si](C)(C)C)O[Si](C)(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Octakis (trimethylsiloxy)silsesquioxane
Färg White
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Sparingly Soluble (0.61g/L) (25°C),Calc.
Formel vikt 1130.18
Fysisk form Powder
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.