Läs mer
Octamethyl-1,7-tetrasiloxanediol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Octamethyl-1,7-tetrasiloxanediol |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H26O5Si4/c1-14(2,9)11-16(5,6)13-17(7,8)12-15(3,4)10/h9-10H,1-8H3 |
| Formel vikt | 314.0857 |