Läs mer
Oktametylcyklotetrasilazan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11339235
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11339235 5 g 5g
11349235 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11339235 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L16563.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1020-84-4 | C8H28N4Si4 | 292.68 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1020-84-4
Molekylformel C8H28N4Si4
Molekylvikt (g/mol) 292.68
MDL-nummer MFCD00046123
InChI-nyckel FIADVASZMLCQIF-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn 2,2,4,4,6,6,8,8-oktametyl-1,3,5,7,2,4,6,8-tetrazatetrasilokan
LEDER C[Si]1(C)N[Si](C)(C)N[Si](C)(C)N[Si](C)(C)N1
Specifikationer
Kokpunkt 224°C to 225°C
Kemiskt namn eller material Octamethylcyclotetrasilazane
Smältpunkt 94°C to 98°C
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2923
Beilstein 976248
Flampunkt 66°C (150°F)
Formel vikt 292.68
Procent renhet 97%
Odör Ammonia-like
Känslighet Moisture sensitive
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.