Läs mer
Oktetylcyklotetrasiloxan, 98 %
Produktkod. 11412288
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11412288 100 g 100g
11422288 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11412288 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15240.22
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 556-67-2 | C8H24O4Si4 | 296,616 g/mol
Oktametylcyklotetrasiloxan används för att framställa silikonolja, silikongummi och silikonharts med olika grader av polymerisation genom ringöppning och polymerisering. Det används också i stor utsträckning inom olika områden, dvs. konstruktion, elektronik, textil, bil, personlig vård, mat och maskinbearbetning. Det är ett organometalliskt reagens som används för framställning av siloxanpolymerer med hög ythydrofobicitetsåterställning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
Octamethylcyclotetrasiloxane används för att framställa silikonolja, silikongummi och silikonharts med olika grader av polymerisation genom ringöppning och polymerisering. Det används också i stor utsträckning inom olika områden, dvs. konstruktion, elektronik, textil, bil, personlig vård, mat och maskinbearbetning. Det är ett organometalliskt reagens som används för framställning av siloxanpolymerer med hög ythydrofobicitetsåterställning.
Löslighet
Oblandbar med vatten.
Noter
Inkompatibel med starka oxidationsmedel, syror och baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 556-67-2
Molekylformel C8H24O4Si4
Molekylvikt (g/mol) 296.616
MDL-nummer MFCD00003269
InChI-nyckel HMMGMWAXVFQUOA-UHFFFAOYSA-N
Synonym octamethylcyclotetrasiloxane, cyclotetrasiloxane, octamethyl, oktamethylcyklotetrasiloxan, cyclic dimethylsiloxane tetramer, omcts, nuc silicone vs 7207, union carbide 7207, silicone sf 1173, oktamethylzyklotetrasiloxan, unii-cz227117je
PubChem CID 11169
ChEBI CHEBI:25640
IUPAC-namn 2,2,4,4,6,6,8,8-oktametyl-1,3,5,7,2,4,6,8-tetraoxatetrasilokan
LEDER C[Si]1(O[Si](O[Si](O[Si](O1)(C)C)(C)C)(C)C)C
Specifikationer
Kokpunkt 175°C to 176°C
Kemiskt namn eller material Octamethylcyclotetrasiloxane
Smältpunkt 17°C to 18°C
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN1993
Beilstein 1787074
Flampunkt 56°C (132°F)
Merck Index 14,6747
Löslighetsinformation Immiscible with water.
Formel vikt 296.62
Procent renhet 98%
Brytningsindex 1.396
Känslighet Moisture sensitive
Densitet 0.956
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.