Läs mer
Oktetylcyklotetrasiloxan, 98 %
Produktkod. 10226560 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10226560 25 g Glasflaska 25g
10286600 100 g Glasflaska 100g
10434945 500 g Glasflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10226560 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 216470250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-09-2026
CAS: 556-67-2 | C8H24O4Si4 | 296,61 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 556-67-2
Molekylformel C8H24O4Si4
Molekylvikt (g/mol) 296.61
MDL-nummer MFCD00003269
InChI-nyckel HMMGMWAXVFQUOA-UHFFFAOYSA-N
Synonym octamethylcyclotetrasiloxane, cyclotetrasiloxane, octamethyl, oktamethylcyklotetrasiloxan, cyclic dimethylsiloxane tetramer, omcts, nuc silicone vs 7207, union carbide 7207, silicone sf 1173, oktamethylzyklotetrasiloxan, unii-cz227117je
PubChem CID 11169
ChEBI CHEBI:25640
IUPAC-namn 2,2,4,4,6,6,8,8-oktametyl-1,3,5,7,2,4,6,8-tetraoxatetrasilokan
LEDER C[Si]1(O[Si](O[Si](O[Si](O1)(C)C)(C)C)(C)C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Octamethylcyclotetrasiloxane
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 17,0 °C till 18,0 °C
Färg Färglös
Densitet 0.9560g/mL, 0.956
Kokpunkt 175,0 °C till 176,0 °C
Flampunkt 56 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glasflaska
Brytningsindex 1,3950 till 1,3970
Kvantitet 25 g
Beilstein 04, III, 1885
Merck Index 15, 6836
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: olöslig. Andra lösligheter: lösliga i koltetraklorid
Formel vikt 296.61
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.