missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Octamethylcyclotetrasiloxane, Sigma-Aldrich™
Specifikationer
Specifikationer
| Smältpunkt | 18°C |
| Densitet | 0.95 g/cm3 at 25°C |
| Kokpunkt | 176°C/1013 hPa |
| MDL-nummer | MFCD00003269 |
| Kvantitet | 250 mL |
| Synonym | Octamethylcyclotetrasiloxane, Octamethyltetrasiloxane, Octamethylcyclotetrasiloxane |
| Molekylvikt (g/mol) | 296.62 |
| Kvalitet | Research |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?