Läs mer
Oktetylcyklotetrasiloxan, TRC
Produktkod. 30135981
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30135981 25 g
30040592 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30135981 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCO23714525G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 556-67-2
Molekylformel C8 H24 O4 Si4
Molekylvikt (g/mol) 296.62
Synonym Cyclotetrasiloxane, octamethyl- (8CI,9CI), 2,2,4,4,6,6,8,8-Octamethylcyclotetrasiloxane, 2,2,4,4,6,6,8,8-Octamethyl-1,3,5,7,2,4,6,8-tetraoxatetrasilocane, Abil K 4, Additive 8030, Cyclic dimethylsiloxane tetramer, D 4, DC 244, DC 344, DC 5258, DWQ 110, DWQ 120, Dabco DC 5258, Dow Corning 244, Dow Corning 244 Fluid, Dow Corning 344, KF 994, LS 8620, Mirasil CM 4, NSC 345674, NUC Silicone VS 7207, Octamethylcyclotetrasiloxane, Octamethylcyclotetrasiloxanes, PMX 0110, SF 1173, SH 244, SH 244 Fluid, SH 30, SH 344, Silbione 70045V2, Silbione V 2, TSF 404, Tetracyclomethicone, UC 7207, Union Carbide 7207, VS 7207, Volasil 244, XF 3803, Y 7175, YF 393, ZBH 270
IUPAC-namn 2,2,4,4,6,6,8,8-oktetyl-1,3,5,7,2,4,6,8-tetraoxatetrasilokan
LEDER C[Si]1(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Octamethylcyclotetrasiloxane
Anteckningar om renhetsgrad GC
Kvantitet 25 g
InChI formel InChI=1S/C8H24O4Si4/c1-13(2)9-14(3,4)11-16(7,8)12-15(5,6)10-13/h1-8H3
Formel vikt 296.0752
Procent renhet >95%