Läs mer
Octamethylferrocene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Octamethylferrocene |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/2C9H13.Fe/c2*1-6-5-7(2)9(4)8(6)3;/h2*5H,1-4H3;/q2*-1;+2 |
| Formel vikt | 298.14 |