Läs mer
Oktetyltrisiloxan, TRC
Produktkod. 30423113
Change view
Kvantitet:
50 g
Produktkod. Kvantitet
30423113 50 g
1 options
Produktkod. 30423113 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCO23715050G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Octamethyltrisiloxane
CAS 107-51-7
Molekylformel C8 H24 O2 Si3
Kvantitet 50 g
Synonym Trisiloxane','1,1,1,3,3,5,5,5-octamethyl- (ACI), 1,1,1,3,3,5,5,5-Octamethyltrisiloxane (ACI), Trisiloxane','octamethyl- (6CI','8CI','9CI), Dimethylbis(trimethylsiloxy)silane, Dow Corning OS 20, Dowsil OS 20, FRD 20, KF 96A1cs, KF 96L1.0, MDM, MDM (siloxane), Octamethyltrisiloxane, OS 20, OS 20 Fluid, Pentamethyl(trimethylsiloxy)disiloxane, Pentamethyl(trimethylsilyloxy)disiloxane, R 030007, Trisiloxane','1,1,1,3,3,5,5,5-octamethyl- (ACI), 1,1,1,3,3,5,5,5-Octamethyltrisiloxane (ACI), 1,1,1,3,3,5,5,5-Octamethyltrisiloxane, Trisiloxane','octamethyl- (6CI','8CI','9CI), Dimethylbis(trimethylsiloxy)silane, Dow Corning OS 20, Dowsil OS 20, FRD 20, KF 96A1cs, KF 96L1.0, MDM, MDM (siloxane), OS 20, OS 20 Fluid, Pentamethyl(trimethylsiloxy)disiloxane, Pentamethyl(trimethylsilyloxy)disiloxane, R 030007
InChI formel InChI=1S/C8H24O2Si3/c1-11(2,3)9-13(7,8)10-12(4,5)6/h1-8H3
LEDER C[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)C
IUPAC-namn dimetylbis(trimetylsilyloxi)silan
Molekylvikt (g/mol) 236.532
Formel vikt 236.108