Läs mer
Oktan-1-ol, ren, Fisher Chemical™
Produktkod. p-7073348 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
500 mL
2.5 L
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Plastbelagd glasflaska
Förpackningsstorlek:
2.5 L
500ml
Produktkod. 10306290
Brand: Fisher Chemical O/0050/08
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Chemical Identifiers
CAS 111-87-5
Molekylformel C8H18O
Molekylvikt (g/mol) 130.23
MDL-nummer MFCD00002988
InChI-nyckel KBPLFHHGFOOTCA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-octanol, octanol, octyl alcohol, n-octanol, capryl alcohol, caprylic alcohol, n-octyl alcohol, heptyl carbinol, 1-hydroxyoctane, primary octyl alcohol
PubChem CID 957
ChEBI CHEBI:16188
IUPAC-namn oktan-1-ol
LEDER CCCCCCCCO
Specifications
Smältpunkt -16°C
Färg Färglös
Kokpunkt 195°C
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 500 mL
Ångdensitet 4.5
Formel vikt 130.23g/mol
Fysisk form Vätska