Läs mer
Octan-2-ol, 98+%, Pure, Fisher Chemical™
Produktkod. 10598620 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mL
2.5 L
Förpackningsstorlek:
2.5 L
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10598620 500 mL 500ml
10627612 2.5 L 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10598620 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer O/0100/08
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
C8H18O, CAS Number-123-96-6, sec-caprylic alcohol, n-octan-2-ol, methylhexylcarbinol, hexylmethylcarbinol, 2-octyl alcohol, 2-hydroxyoctane, dl-2-octanol, 2-octanol, 1-methylheptyl alcohol, 1-methylheptanol, 2.5L, 174 deg.C, CHEBI:37869, Yellow, 130.23g/mol, SJWFXCIHNDVPSH-UHFFFAOYSA-N, -38 deg.C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 123-96-6
Molekylformel C8H18O
Molekylvikt (g/mol) 130.231
MDL-nummer 4591
InChI-nyckel SJWFXCIHNDVPSH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-octanol, 2-octyl alcohol, hexylmethylcarbinol, 2-hydroxyoctane, sec-caprylic alcohol, 1-methylheptanol, methylhexylcarbinol, 1-methylheptyl alcohol, dl-2-octanol, n-octan-2-ol
PubChem CID 20083
ChEBI CHEBI:37869
IUPAC-namn octan-2-ol
LEDER CCCCCCC(C)O
Specifikationer
Smältpunkt -38°C
Färg Yellow
Kokpunkt 174°C
Förpackning Amber glass bottle
Kvantitet 500 mL
Formel vikt 130.23g/mol
Fysisk form Liquid
compliance-icons
Produktbeteckning
  • DL-2-Octanol
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.