Läs mer
Octanal, Sigma-Aldrich™
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 124-13-0 |
| Smältpunkt | 12°C to 15°C |
| Densitet | 0.82 g/cm3 at 20°C |
| Kokpunkt | 167°C to 169°C/1013 hPa |
| Molekylformel | CH3(CH2)6CHO |
| MDL-nummer | MFCD00007029 |
| Kvantitet | 100 mL |
| Synonym | Octanal, Caprylaldehyde, Octaldehyde, Octanal |
| Molekylvikt (g/mol) | 128.21 |
| Kvalitet | Research |