Läs mer
Oktanal, TRC
Artikelnummer. 30416815
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Kvantitet:
1 g
Artikelnummer. Kvantitet
30416815 1 g
1 options
Product Code. 30416815 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCO2372001G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
This item is not returnable. Consulta la politica di reso
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Kemiskt namn eller material Octanal
CAS 124-13-0
Molekylformel C8 H16 O
Kvantitet 1 g
Synonym Octanal, Aldehyde C 8, Antifoam LF, Caprylaldehyde, Caprylic aldehyde, NSC 1508, NSC 8969, Octaldehyde, Octanaldehyde, Octanoic aldehyde, Octylaldehyde, n-Caprylaldehyde, n-Octaldehyde, n-Octanal, n-Octyl aldehyde, n-Octylal
InChI formel InChI=1S/C8H16O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9/h8H,2-7H2,1H3
LEDER CCCCCCCC=O
IUPAC-namn oktanal
Molekylvikt (g/mol) 128.21
Formel vikt 128.1201
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.