Läs mer
Octane-1-sulfonic acid sodium salt, LiChropur™ EMD-Millipore
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Octane-1-sulfonic acid sodium salt |
| CAS | 5324-84-5 |
| Densitet | 345kg/m3 |
| Förpackning | Glass |
| Molekylformel | C8H17NaO3S |
| MDL-nummer | MFCD00007544 |
| Kvantitet | 25 g |
| Synonym | sodium 1-octanesulfonate, sodium octane-1-sulfonate, 1-octanesulfonic acid sodium salt, sodium octanesulfonate, 1-octanesulfonic acid, sodium salt, 1-octanesulfonate, sodium, sodium octylsulfonate, unii-j46ez5jyb3, octyl sodium sulfonate, ipc-alks-8 |
| InChI-nyckel | HRQDCDQDOPSGBR-UHFFFAOYSA-M |
| LEDER | [Na+].CCCCCCCCS([O-])(=O)=O |
| Visa mer |