Läs mer
Octane, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | n-Octane |
| CAS | 111-65-9 |
| Molekylformel | C8 H18 |
| Kvantitet | 500 mL |
| Synonym | Octane, NSC 9822, n-Octane |
| InChI formel | InChI=1S/C8H18/c1-3-5-7-8-6-4-2/h3-8H2,1-2H3 |
| LEDER | CCCCCCCC |
| IUPAC-namn | oktan |
| Molekylvikt (g/mol) | 114.23 |
| Formel vikt | 114.1409 |