Läs mer
Octane, TRC
Produktkod. 30417538
Change view
Kvantitet:
100 mL
Produktkod. Kvantitet
30417538 100 mL
1 options
Produktkod. 30417538 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCO237370100ML
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material n-Octane
CAS 111-65-9
Molekylformel C8 H18
Kvantitet 100 mL
Synonym Octane, NSC 9822, n-Octane
InChI formel InChI=1S/C8H18/c1-3-5-7-8-6-4-2/h3-8H2,1-2H3
LEDER CCCCCCCC
IUPAC-namn oktan
Molekylvikt (g/mol) 114.23
Formel vikt 114.1409