Läs mer
Octanedioic Acid, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15810631
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15810631 500 g 500g
15800631 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15810631 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8188000500
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 505-48-6
Specifikationer
Smältpunkt 139°C to 142°C
Kokpunkt 229°C to 231°C/20 hPa
Molekylformel HOOC(CH2)6COOH
MDL-nummer MFCD00004428
Kvantitet 500 g
Synonym Octanedioic acid, Suberic acid, Octanedioic acid
Molekylvikt (g/mol) 174.19