missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Octanohydroxamic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Octanohydroxamic acid |
| CAS | 7377-03-9 |
| Molekylformel | C8 H17 N O2 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | N-Hydroxyoctanamide, Caprylohydroxamic Acid, Decoyl Hydroxamic Acid, Octanoylhydroxamic Acid, Taselin |
| InChI formel | InChI=1S/C8H17NO2/c1-2-3-4-5-6-7-8(10)9-11/h11H,2-7H2,1H3,(H,9,10) |
| LEDER | CCCCCCCC(=O)NO |
| IUPAC-namn | octanehydroxamic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 159.23 |
| Formel vikt | 159.1259 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?