Läs mer
Octanoic acid, 98+%
Descripción
Oktansyra används vid framställning av estrar, som kan användas i parfymer och även färgämnen. Det används som ett desinficeringsmedel för ytkontakt med livsmedel vid kommersiell livsmedelshantering, som ett kosttillskott och som desinfektionsmedel i hälsovårdsanläggningar, fritidsanläggningar, boskapslokaler och industrianläggningar. Dess syraklorid används vid syntes av perfluoroktansyra.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Oktansyra används vid framställning av estrar, som används i parfymer och även färgämnen. Det används som ett desinficeringsmedel för ytkontakt med livsmedel vid kommersiell livsmedelshantering, som ett kosttillskott och som desinfektionsmedel i hälsovårdsanläggningar, fritidsanläggningar, boskapslokaler och industrianläggningar. Dess syraklorid används vid syntes av perfluoroktansyra.
Löslighet
Blandbar med alkohol, kloroform, eter, koldisulfid, petroleumeter och acetonitril. Något blandbar med vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med baser, oxidationsmedel och reduktionsmedel.
Especificaciones
Especificaciones
| Kemiskt namn eller material | Octanoic acid |
| Smältpunkt | 16°C to 17°C |
| Densitet | 0.91 |
| pH | 4 |
| Kokpunkt | 236°C to 238°C |
| Flampunkt | 132°C (269°F) |
| Analysprocentintervall | >98% |
| Odör | Rancid |
| Linjär formel | CH3(CH2)6CO2H |
| Brytningsindex | 1.4275 |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Octanoic acid
- Fara
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1C
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- MIXTURE LIST-Contain: Octanoic acid
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.