Läs mer
Octanoic acid, 98+%
Produktkod. 11459063
Kvantitet:
10,000 mL
25 mL
2500 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
10000ml
2500ml
25ml
500ml
Produktkod. 11459063
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A11149.AP
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 124-07-2 | C8H16O2 | 144.214 g/mol
Oktansyra används vid framställning av estrar, som kan användas i parfymer och även färgämnen. Det används som ett desinficeringsmedel för ytkontakt med livsmedel vid kommersiell livsmedelshantering, som ett kosttillskott och som desinfektionsmedel i hälsovårdsanläggningar, fritidsanläggningar, boskapslokaler och industrianläggningar. Dess syraklorid används vid syntes av perfluoroktansyra.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområde
Oktansyra används vid framställning av estrar, som används i parfymer och även färgämnen. Det används som ett desinficeringsmedel för ytkontakt med livsmedel vid kommersiell livsmedelshantering, som ett kosttillskott och som desinfektionsmedel i hälsovårdsanläggningar, fritidsanläggningar, boskapslokaler och industrianläggningar. Dess syraklorid används vid syntes av perfluoroktansyra.
Löslighet
Blandbar med alkohol, kloroform, eter, koldisulfid, petroleumeter och acetonitril. Något blandbar med vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med baser, oxidationsmedel och reduktionsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 124-07-2
Molekylformel C8H16O2
Molekylvikt (g/mol) 144.214
MDL-nummer MFCD00004429
InChI-nyckel WWZKQHOCKIZLMA-UHFFFAOYSA-N
Synonym caprylic acid, n-octanoic acid, octylic acid, n-caprylic acid, octoic acid, n-octylic acid, n-octoic acid, neo-fat 8, 1-heptanecarboxylic acid, enantic acid
PubChem CID 379
ChEBI CHEBI:28837
IUPAC-namn oktansyra
LEDER CCCCCCCC(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Octanoic acid
Smältpunkt 16°C to 17°C
Densitet 0.910 g/mL
Kokpunkt 236°C to 238°C
Flampunkt 132°C (269°F)
Analysprocentintervall >98%
Linjär formel CH3(CH2)6CO2H
Brytningsindex 1.4275
Kvantitet 500 mL
UN-nummer UN3265
Beilstein 1747180
Merck Index 14,1765
Löslighetsinformation Misicible with alcohol,chloroform,ether,carbon disulfide,petroleum ether and acetonitrile.Slightly miscible with water.
Formel vikt 144.21
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Octanoic acid
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1C
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Octanoic acid
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.