Läs mer
Oktansyra, 98+%
Produktkod. 11479063
Change view
Kvantitet:
10,000 mL
25 mL
2500 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
10000ml
2500ml
25ml
500ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11479063 10,000 mL 10000ml
11428710 25 mL 25ml
11459063 500 mL 500ml
11469063 2500 mL 2500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11479063 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11149.0D
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
CAS: 124-07-2 | C8H16O2 | 144,214 g/mol
Oktansyra används vid framställning av estrar, som kan användas i parfymer och även färgämnen. Det används som ett desinficeringsmedel för ytkontakt med livsmedel vid kommersiell livsmedelshantering, som ett kosttillskott och som desinfektionsmedel i hälsovårdsanläggningar, fritidsanläggningar, boskapslokaler och industrianläggningar. Dess syraklorid används vid syntes av perfluoroktansyra.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområde
Oktansyra används vid framställning av estrar, som används i parfymer och även färgämnen. Det används som ett desinficeringsmedel för ytkontakt med livsmedel vid kommersiell livsmedelshantering, som ett kosttillskott och som desinfektionsmedel i hälsovårdsanläggningar, fritidsanläggningar, boskapslokaler och industrianläggningar. Dess syraklorid används vid syntes av perfluoroktansyra.
Löslighet
Blandbar med alkohol, kloroform, eter, koldisulfid, petroleumeter och acetonitril. Något blandbar med vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med baser, oxidationsmedel och reduktionsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 124-07-2
Molekylformel C8H16O2
Molekylvikt (g/mol) 144.214
MDL-nummer MFCD00004429
InChI-nyckel WWZKQHOCKIZLMA-UHFFFAOYSA-N
Synonym caprylic acid, n-octanoic acid, octylic acid, n-caprylic acid, octoic acid, n-octylic acid, n-octoic acid, neo-fat 8, 1-heptanecarboxylic acid, enantic acid
PubChem CID 379
ChEBI CHEBI:28837
IUPAC-namn oktansyra
LEDER CCCCCCCC(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Octanoic acid
Smältpunkt 16 °C till 17 °C
Densitet 0.91
pH 4
Kokpunkt 236 °C till 238 °C
Flampunkt 132 °C (269 °F)
Analysprocentintervall >98%
Odör Rutten
Linjär formel CH3(CH2)6CO2H
Brytningsindex 1.4275
Kvantitet 10,000 mL
UN-nummer UN3265
Beilstein 1747180
Merck Index 14,1765
Löslighetsinformation Blandbar med alkohol, kloroform, eter, koldisulfid, petroleumeter och acetonitril. Lätt blandbar med vatten.
Formel vikt 144.21
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.