Läs mer
Octanoic acid, 99%
Produktkod. 10358573 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
2.5 L
25 L
Förpackning:
Glasflaska
Metall trumma
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
25 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10358573 25 L Metall trumma 25 L
10543101 1 L Glasflaska 1 L
10553101 2.5 L Glasflaska 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10358573 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 129390251
Request Bulk or Custom Format
Octanoic acid, 99%, C8H16O2, CAS Number-124-07-2, 1-heptanecarboxylic acid, caprylic acid, enantic acid, n-caprylic acid, neo-fat 8, n-octanoic acid, n-octoic acid, n-octylic acid, octoic acid, octylic acid, 1L, 385 to 393mg KOH/g, 98.5% min. (GC), 02, 347, 238.0 deg.C, 100.0, CHEBI:28837 | CAS: 124-07-2 | C8H16O2 | 144.21 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 124-07-2
Molekylformel C8H16O2
Molekylvikt (g/mol) 144.21
MDL-nummer MFCD00004429
InChI-nyckel WWZKQHOCKIZLMA-UHFFFAOYSA-N
Synonym caprylic acid, n-octanoic acid, octylic acid, n-caprylic acid, octoic acid, n-octylic acid, n-octoic acid, neo-fat 8, 1-heptanecarboxylic acid, enantic acid
PubChem CID 379
ChEBI CHEBI:28837
IUPAC-namn oktansyra
LEDER CCCCCCCC(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Octanoic acid
Aciditet 385 to 393mg KOH/g
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 16.0°C to 16.5°C
Färg Färglös till gul
Densitet 0.9100g/mL, 0.91
Kokpunkt 238.0°C
Flampunkt 110°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.5% min. (GC)
Förpackning Metall trumma
Linjär formel CH3(CH2)6CO2H
Brytningsindex 1.4268 to 1.4288
Kvantitet 25 L
Beilstein 02, 347
Merck Index 15, 1767
Löslighetsinformation Solubility in water: 0.68g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Viskositet 5.8 mPa.s (20°C)
Formel vikt 144.21
Procent renhet 99%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Octanoic acid
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1C
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.