Läs mer
Oktansyra, 99 %
Produktkod. 10543101 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
2.5 L
25 L
Förpackning:
Glasflaska
Metall trumma
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
25 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10543101 1 L Glasflaska 1 L
10553101 2.5 L Glasflaska 2.5 L
10358573 25 L Metall trumma 25 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10543101 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 129390010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    715.00 SEK
    634.65 SEK / 1 L
    Save 80.35 SEK
    11% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Oktansyra, 99 %, C8H16O2, CAS-nummer-124-07-2, 1-heptankarboxylsyra, kaprylsyra, enantinsyra, n-kaprylsyra, neofett 8, n-oktansyra, n-oktylsyra, n-oktylsyra, oktylsyra, 1 L, 385 till 393 mg KOH/g, 98,5 % min. (GC), 02 347, 238,0 grader. C, 100.0, CHEBI:28837 | CAS: 124-07-2 | C8H16O2 | 144,21 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 124-07-2
Molekylformel C8H16O2
Molekylvikt (g/mol) 144.21
MDL-nummer MFCD00004429
InChI-nyckel WWZKQHOCKIZLMA-UHFFFAOYSA-N
Synonym caprylic acid, n-octanoic acid, octylic acid, n-caprylic acid, octoic acid, n-octylic acid, n-octoic acid, neo-fat 8, 1-heptanecarboxylic acid, enantic acid
PubChem CID 379
ChEBI CHEBI:28837
IUPAC-namn oktansyra
LEDER CCCCCCCC(=O)O
Spezifikation
Kemiskt namn eller material Octanoic acid
Aciditet 385 till 393 mg KOH/g
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 16,0 °C till 16,5 °C
Färg Färglös till gul
Densitet 0.9100g/mL, 0.91
Kokpunkt 238,0 °C
Flampunkt 110 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98,5 % min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3(CH2)6CO2H
Brytningsindex 1,4268 till 1,4288
Kvantitet 1 L
Beilstein 02, 347
Merck Index 15, 1767
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 0,68 g/L (20 °C). Andra lösligheter: lösliga i alkohol och eter
Viskositet 5,8 mPa (20 °C)
Formel vikt 144.21
Procent renhet 99%
Fysisk form Vätska
Produktlinje ACROS Organics
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Octanoic acid
Signalwort
  • Fara
Gefahrenkategorie
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1C
Gefahrenhinweis
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Sicherheitshinweis
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.