missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Octanoic Acid, Sigma-Aldrich™

Produktkod. 15838190
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 mL
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
100ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15838190 1 L 1 L
15828190 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15838190 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8001921000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

For synthesis

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 124-07-2

Tekniske data

Smältpunkt 16°C
Densitet 0.91 g/cm3 at 20°C
Kokpunkt 237°C/1013 hPa
Molekylformel CH3(CH2)6COOH
MDL-nummer MFCD00004429
Kvantitet 1 L
Synonym Octanoic acid, Octanoic acid
Molekylvikt (g/mol) 144.21
Kvalitet Research
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.