Läs mer
Octanoic acid, Sigma-Aldrich™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Octanoic acid |
| CAS | 124-07-2 |
| Smältpunkt | 16°C |
| Densitet | 0.91 g/cm³ at 20°C |
| Kokpunkt | 237°C (1013 hPa) |
| Flampunkt | > 110°C (closed cup) |
| Molekylformel | CH3(CH2)6COOH |
| Kvantitet | 2.5 L |
| Synonym | Octanoic acid, Octanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 144.21 |
| Visa mer |