Läs mer
Oktansyra, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Caprylic Acid |
| CAS | 124-07-2 |
| Molekylformel | C8 H16 O2 |
| Kvantitet | 50 g |
| Synonym | 1-Heptanecarboxylic acid, Caprylic acid, Cg 100, Cg 100 (fatty acid), Edenor 8-99MY, Edenor C 8-98-100, Emery 657, Kortacid 0899, Lunac 8-95, Lunac 8-98, NAA 82, NSC 5024, Neo-Fat 8, Neo-Fat 8S, Octylic acid, Prifac 2901, n-Caprylic acid, n-Octanoic acid, n-Octoic acid, n-Octylic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C8H16O2/c1-2-3-4-5-6-7-8(9)10/h2-7H2,1H3,(H,9,10) |
| LEDER | CCCCCCCC(=O)O |
| IUPAC-namn | Oktansyra |
| Molekylvikt (g/mol) | 144.21 |
| Formel vikt | 144.115 |