Läs mer
Octanoic-d15 Acid, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Octanoic acid-D15 |
| CAS | 69974-55-6 |
| Molekylformel | C8 2H15 H O2 |
| Kvantitet | 0.5 g |
| InChI formel | InChI=1 S/C8H16O2/c1-2-3-4-5-6-7-8(9)10/h2-7H2,1H3,(H,9,10)/i1D3,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C(=O)O |
| IUPAC-namn | 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-pentadecadeuteriooctanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 159.3 |
| Formel vikt | 159.2092 g/mol |
| Procent renhet | 98 atom % D, min 98% Chemical Purity |