Läs mer
Oktanofenon, 98 %
Produktkod. 11430244
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11430244 25 g 25g
11420244 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11430244 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13652.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
CAS: 1674-37-9 | C14H20O | 204,31 g/mol
Oktanofenon används som en farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Oktanofenon används som en farmaceutisk mellanprodukt.
Löslighet
Löslig i het etanol, aceton, toluen och andra vanliga organiska lösningsmedel. Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Håll behållaren tätt försluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1674-37-9
Molekylformel C14H20O
Molekylvikt (g/mol) 204.31
MDL-nummer MFCD00003554
InChI-nyckel UDEVCZRUNOLVLU-UHFFFAOYSA-N
Synonym octanophenone, heptyl phenyl ketone, 1-octanone, 1-phenyl, caprylophenone, n-octanophenone, ketone, heptyl phenyl, 4-n-butylbutyrophenone, 1-phenyl-octan-1-one, acmc-1axlq
PubChem CID 74291
IUPAC-namn 1-fenyloktan-1-on
LEDER CCCCCCCC(=O)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Octanophenone
Smältpunkt 22 °C till 24 °C
Densitet 0.938
Kokpunkt 285 °C
Flampunkt >110 °C (230 °F)
Brytningsindex 1.504
Kvantitet 25 g
Beilstein 1868534
Löslighetsinformation Löslig i het etanol, aceton, toluen och andra vanliga organiska lösningsmedel. Olöslig i vatten.
Formel vikt 204.31
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.