Läs mer
Oktanoylklorid, 99 %
Beskrivning
Oktanoylklorid används för att tillverka lim. Det används som ett acyleringsmedel för en mängd olika föreningar som sockerarter (t.ex Sackaros, aromatiska föreningar (t.ex Anisol och monoglycerider.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Oktanoylklorid används för att tillverka lim. Det används som ett acyleringsmedel för en mängd olika föreningar som sockerarter (t.ex Sackaros, aromatiska föreningar (t.ex Anisol och monoglycerider.
Löslighet
Löslig i organiska lösningsmedel (aceton, kloroform, toluen, THF). Hydrolyserar i vatten.
Anteckningar
Fuktkänslig. Inkompatibel med baser, alkoholer, aminer, oxidationsmedel. Förvaras åtskilt från alkohol och aminer.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Octanoyl chloride |
| Smältpunkt | -63 °C |
| Densitet | 0.942 |
| Kokpunkt | 195 °C |
| Flampunkt | 80 °C (176 °F) |
| Odör | Stickande lukt |
| Brytningsindex | 1.435 |
| Kvantitet | 500 mL |
| UN-nummer | UN3265 |
| Beilstein | 635917 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Octanoyl chloride
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 2
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Preobcutljivost koze Kategorija 1
- H290-Kan vara korrosivt för metaller.
- H315-Irriterar huden.
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- H330-Dödligt vid inandning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- P405-Förvaras inlåst.
- MIXTURE LIST-Contain: Octanoyl chloride
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.