Läs mer
Oktanoylklorid, TRC
Produktkod. 30412514
Change view
Kvantitet:
50 g
Produktkod. Kvantitet
30412514 50 g
1 options
Produktkod. 30412514 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCO23974050G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Octanoyl Chloride
CAS 111-64-8
Molekylformel C8H15ClO
Kvantitet 50 g
Synonym 1-Octanoic Acid Chloride, Caprylic Acid Chloride, Capryloyl Chloride, Caprylyl Chloride, Octanoic Acid Chloride, Octanoic Chloride, n-Octanoyl Chloride
InChI formel InChI=1S/C8H15ClO/c1-2-3-4-5-6-7-8(9)10/h2-7H2,1H3
LEDER CCCCCCCC(=O)Cl
IUPAC-namn oktanylklorid
Molekylvikt (g/mol) 162.66
Formel vikt 162.0811