Läs mer
Octanoyl L-Carnitine Chloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Octanoyl L-Carnitine Chloride |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C15H29NO4.ClH/c1-5-6-7-8-9-10-15(19)20-13(11-14(17)18)12-16(2,3)4;/h13H,5-12H2,1-4H3;1H/t13-;/m1./s1 |
| Formel vikt | 323.1863 |
| Procent renhet | >95% |