missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Octanoyl L-Carnitine-d3 Chloride, TRC

Produktkod. 17988749
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
2.5 mg
25 mg
Förpackningsstorlek:
2.5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
17988749 2.5 mg 2.5mg
17948979 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 17988749 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCO2380072.5MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 1334532-24-9
Molekylformel C15 D3 H27 N O4 . Cl
Molekylvikt (g/mol) 326.87
Synonym Octanoyl-L-carnitine-d3 HCl (N-methyl-d3)
IUPAC-namn [(2R)-3-carboxy-2-octanoyloxypropyl]-dimethyl-(trideuteriomethyl)azanium;chloride
LEDER [Cl-].[2H]C([2H])([2H])[N+](C)(C)C[C@@H](CC(=O)O)OC(=O)CCCCCCC

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Octanoyl L-Carnitine-d3 Chloride
Kvantitet 2.5 mg
InChI formel InChI=1S/C15H29NO4.ClH/c1-5-6-7-8-9-10-15(19)20-13(11-14(17)18)12-16(2,3)4;/h13H,5-12H2,1-4H3;1H/t13-;/m1./s1/i2D3;
Formel vikt 326.2052
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.